W214000
酪酸ベンジル
≥98%, FCC, FG
別名:
Benzyl butanoate, Benzyl n-butyrate, Phenylmethyl butyrate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fresh; fruity; floral
SMILES記法
CCCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-6-11(12)13-9-10-7-4-3-5-8-10/h3-5,7-8H,2,6,9H2,1H3
InChI Key
VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W214000-VAR-K:
W214000-BULK-K:
W214000-10KG-K:4548173966908
W214000-5KG-K:4548173966922
W214000-1KG-K:4548173966915
W214000-SAMPLE-K:
W214000-SAMPLE:
W214000-5KG:
W214000-1KG:
W214000-10KG:
アクティブなフィルタ