Merck
W233404
Sigma-Aldrich
Coriander oil
natural, FCC, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2334
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Coriandrum sativum L.
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D +11.0°, neat
組成
Contains Camphor, IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
linalool, limonene (sum of D, L and DL), geraniol, camphor
官能
floral; sweet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
Extraction method: steam distillation
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W233404-4KG-K:
W233404-20KG:
W233404-VAR:
W233404-BULK-K:
W233404-8KG-K:
W233404-1KG:
W233404-4KG:
W233404-20KG-K:
W233404-SAMPLE-K:
W233404-8KG:
W233404-VAR-K:
W233404-SAMPLE:
W233404-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)