Merck
W232106
Sigma-Aldrich
Clary sage oil
別名:
Salvia Sclarea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2321
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 182.60
光学活性
[α]20/D −10.5°, neat
由来
USA origin
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; honey; woody; minty; citrus; fruity; spicy; floral; sweet
生物化学的/生理学的作用
Taste at 20 ppm
調製ノート
Extraction method: steam distillation
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W232106-VAR-K:
W232106-1KG-K:
W232106-BULK-K:
W232106-1KG:
W232106-250G-K:
W232106-250G:
W232106-SAMPLE-K:
W232106-SAMPLE:
W232106-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)