Merck
W225299
Sigma-Aldrich
β-カリオフィレン
greener alternative
natural, ≥80%, FG
別名:
(−)-trans-カリオフィレン, trans-(1R,9S)-8-メチレン-4,11,11-トリメチルビシクロ[7.2.0]ウンデカ-4-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥12,800
9 KG
¥57,500
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥12,800
9 KG
¥57,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
FEMA番号:
2252
Beilstein:
2044564
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
1.007
NACRES:
NA.21
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
botanical
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥80%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
β-caryophyllene (ox.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
woody; spicy
SMILES記法
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W225299-1KG-K:
W225299-20KG-K:
W225299-SAMPLE-K:
W225299-VAR:
W225299-BULK-K:
W225299-9KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. How large is sample K size?
    1 回答
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however, some more expensive compounds may contain smaller amounts.