Merck
W225002
Sigma-Aldrich
(−)-Carvyl acetate
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
別名:
(1RS,5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenyl acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥25,400
1 KG
¥104,000
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥25,400
1 KG
¥104,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18O2
CAS番号:
分子量:
194.27
FEMA番号:
2250
Beilstein:
2330666
EC Number:
欧州評議会番号:
2063
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.215
NACRES:
NA.21
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
光学活性
[α]20/D -50°, neat
屈折率
n20/D 1.475 (lit.)
bp
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; minty; sweet
SMILES記法
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
InChI Key
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W225002-250G:
W225002-1KG-K:4548173967943
W225002-1KG:
W225002-VAR-K:
W225002-100G-K:4548173967936
W225002-SAMPLE-K:
W225002-BULK-K:
W225002-10KG-K:
W225002-250G-K:
W225002-100G:
W225002-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)