Merck
W238007
Sigma-Aldrich
L-ジヒドロカルビル アセタート
mixture of isomers, ≥95%
別名:
酢酸(−)-ジヒドロカルビル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O2
CAS番号:
分子量:
196.29
FEMA番号:
2380
Beilstein:
2443836
EC Number:
欧州評議会番号:
2064
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.216
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
光学活性
[α]/D ≤55°, neat
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
medicinal; minty; floral; sweet
SMILES記法
CC1CCC(CC1OC(C)=O)C(C)=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h9,11-12H,1,5-7H2,2-4H3
InChI Key
TUSIZTVSUSBSQI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
研究開発向けまたはEUを除く食品用途向けです。小売販売用ではありません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W238007-SAMPLE-K:
W238007-BULK-K:
W238007-1KG:
W238007-1KG-K:4548173968551
W238007-5KG-K:4548173968568
W238007-SAMPLE:
W238007-100G-K:4548173968544
W238007-BULK:
W238007-VAR-K:
W238007-100G:
W238007-5KG:
W238007-250G:
試験成績書(COA)