Merck
W224111
Sigma-Aldrich
Cardamom oil
FCC, FG
別名:
カルダモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2241
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Elettaria cardamomum (L.)
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D +27°, neat
由来
Guatemala origin
屈折率
n20/D 1.464 (lit.)
bp
188 °C/760 mmHg (lit.)
密度
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; spicy
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Taste at 5 ppm
調製ノート
Extraction method: steam distillation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.0 °F - closed cup
引火点(℃)
56.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W224111-VAR:
W224111-VAR-K:
W224111-1KG:
W224111-5KG:
W224111-100G-K:
W224111-SAMPLE-K:
W224111-5KG-K:
W224111-1KG-K:
W224111-SAMPLE:
W224111-100G:
W224111-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 60-60 (2001)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)