Merck
W219908
Sigma-Aldrich
Butyl heptanoate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
186.29
FEMA番号:
2199
EC Number:
欧州評議会番号:
363
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.091
由来生物
synthetic
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
−67.5 °C (lit.)
密度
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
apple; marigold; herbaceous
SMILES記法
CCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-8-9-11(12)13-10-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI Key
YPQSPODHFDGVAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W219908-1KG:
W219908-4KG:
W219908-SAMPLE:
W219908-100G:
W219908-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)