Merck
W217913
Sigma-Aldrich
Isobutyl alcohol
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
別名:
2-メチル-1-プロパノール, イソブタノール, イソブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥8,940
8 KG
¥41,300
¥8,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥8,940
8 KG
¥41,300
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
74.12
FEMA番号:
2179
Beilstein:
1730878
EC Number:
欧州評議会番号:
49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.001
NACRES:
NA.21
¥8,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
10.6 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
108 °C
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
ethereal; wine-like
SMILES記法
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isobutyl alcohol is a water-soluble aliphatic alcohol that can be used as flavoring agent.[1] It has been identified as one of the aroma/flavor compounds produced by Saccharomyces cerevisiae during the semiaerobic fermentation of grapes to form wine.[2]
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
アプリケーション
  • Volatiles from nutritional fungal symbiont influence the attraction of Anisandrus maiche (Coleoptera: Curculionidae) to ethanol-baited traps.: This investigation revealed that volatiles emitted by fungal symbionts impact the attraction of Anisandrus maiche to ethanol-baited traps. The study suggests potential applications in pest management strategies by utilizing isobutanol and other volatiles (Tobin et al., 2024).
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W217913-4KG:
W217913-SAMPLE:
W217913-8KG-K:
W217913-SAMPLE-K:
W217913-VAR-K:
W217913-1KG:
W217913-4KG-K:
W217913-8KG:
W217913-1KG-K:4548173967202
W217913-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1443-1444 (1997)
The effects of grape must fermentation conditions on volatile alcohols and esters formed by Saccharomyces cerevisiae
Mauricio JC, et al
Journal of the Science of Food and Agriculture, 75(2), 155-160 (1997)
Arul M Varman et al.
Applied and environmental microbiology, 79(3), 908-914 (2012-11-28)
Global warming and decreasing fossil fuel reserves have prompted great interest in the synthesis of advanced biofuels from renewable resources. In an effort to address these concerns, we performed metabolic engineering of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 to
Jan-Karl Guterl et al.
ChemSusChem, 5(11), 2165-2172 (2012-10-23)
The limited supply of fossil resources demands the development of renewable alternatives to petroleum-based products. Here, biobased higher alcohols such as isobutanol are versatile platform molecules for the synthesis of chemical commodities and fuels. Currently, their fermentation-based production is limited
Aiqin Shi et al.
Metabolic engineering, 16, 1-10 (2012-12-19)
Isobutanol is an excellent alternative biofuel. Fermentative production of isobutanol had been realized in several microorganisms by combining branched-chain amino acids synthetic pathway and Ehrlich pathway. In contrast to using plasmid overexpression and inducible promoters, genetically stable Escherichia coli strains