グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
801 °F
expl. lim.
10.6 %
不純物
≤0.001% non-volatile matter
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤0.004% free acid (as C3H7COOH)
≤0.005% iso-butyraldehyd (GC)
≤0.005% n-butyraldehyde (GC)
≤0.02% butanone
≤0.05% 2-butanol
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% 1-butanol
屈折率
n20/D 1.3950-1.3960
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
CC(C)CO
適合性
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33064-1L:4548173332734
33064-2.5L:4548173332741
33064-4X2.5L:4548173332758
33064-6X1L:4548173332765
33064-VAR:
33064-BULK:
試験成績書(COA)