Merck
W508500
Sigma-Aldrich
フタル酸ジメチル
≥99%
別名:
DMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CO2CH3)2
CAS番号:
分子量:
194.18
Beilstein:
1911460
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
グレード
Fragrance grade
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
1033 °F
屈折率
n20/D 1.515 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
NIQCNGHVCWTJSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フタル酸ジメチルは主に食品包装および香料の溶媒として使用されています。
免責事項
R&DまたはEU以外の食品での使用について。小売用ではありません。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
294.8 °F - closed cup
引火点(℃)
146.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W508500-10KG:4548173367323
W508500-1KG:4548173367330
W508500-25KG:4548173367347
W508500-BULK:
W508500-SAMPLE:
W508500-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analysis of phthalates in food products and packaging materials sold on the Belgian market.
Fierens T, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(7), 2575-2583 (2012)
Food packaging and bisphenol A and bis (2-ethyhexyl) phthalate exposure: findings from a dietary intervention.
Rudel RA, et al.
Environmental Health Perspectives, 119(7), 914-914 (2001)
Yiling Chen et al.
Journal of hazardous materials, 235-236, 92-100 (2012-08-14)
In this study, we demonstrate that the decomposition of dimethyl phthalate under microwave irradiation could be greatly enhanced over Fe@Fe(2)O(3) nanowires supported on activated carbon (Fe@Fe(2)O(3)/AC). The great enhanced decomposition of dimethyl phthalate could be attributed to a unique microwave
L J Xu et al.
Ultrasonics sonochemistry, 20(3), 892-899 (2012-12-05)
A comprehensive study of the sonochemical degradation of dimethyl phthalate (DMP) was carried out using high-frequency ultrasonic processes. The effects of various operating parameters were investigated, including ultrasonic frequency, power density, initial DMP concentration, solution pH and the presence of
L J Xu et al.
Water research, 47(6), 1996-2004 (2013-02-12)
The merits of the combined process of high-frequency ultrasound (US) and catalyst-free ultraviolet irradiation (UV) have been evaluated in this study by investigating the sonophotolytic degradation of dimethyl phthalate (DMP). A 400 kHz ultrasonic system and a photolytic system at