由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
蒸気圧
25.89 psi ( 55 °C)
5.54 psi ( 20 °C)
フォーム
solution
濃度
45.00-55.00% (titration by hydroxylamine)
50 wt. % in ethanol
屈折率
n20/D 1.38
bp
65-82 °C
密度
0.868 g/mL at 20 °C
0.882 g/mL at 25 °C
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W200328-22KG-K:
W200328-VAR-K:
W200328-12KG:
W200328-16.5KG-K:
W200328-30KG:
W200328-SAMPLE:
W200328-12KG-K:
W200328-137KG:
W200328-30KG-K:
W200328-BULK:
W200328-SAMPLE-K:
W200328-137KG-K:
W200328-BULK-K:
W200328-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック