Merck
1002811
USP
アセトアルデヒド
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
エタナール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
3 X 1.1 ML
¥55,700
¥55,700
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
3 X 1.1 ML
¥55,700
About This Item
化学式:
CH3CHO
CAS番号:
分子量:
44.05
Beilstein:
505984
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥55,700
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
蒸気密度
1.52 (vs air)
蒸気圧
14.63 psi ( 20 °C)
APIファミリー
acetaldehyde
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °F
expl. lim.
60 %
メーカー/製品名
USP
屈折率
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI Key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Acetaldehyde USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F
引火点(℃)
-40 °C
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1002811:
1002811-3X1.1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)