Merck
V1708
Sigma-Aldrich
9-ビニルアントラセン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12
CAS番号:
分子量:
204.27
Beilstein:
2041641
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
61-66 °C/10 mmHg (lit.)
mp
62-65 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
InChI Key
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
V1708-1G:
V1708-VAR:
V1708-BULK:
V1708-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ceren Kütahya et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(46), 10444-10451 (2020-04-29)
NIR exposure at 790 nm activated photopolymerization of monomers comprising UV-absorbing moieties by using [CuII /(TPMA)]Br2 (TPMA=tris(2-pyridylmethyl)amine) in the ppm range and an alkyl bromide as initiator. Some of them comprised structural elements selected either from those showing proton transfer or