Merck
8.24593
Sigma-Aldrich
9-Vinylanthracene
for synthesis
別名:
9-Vinylanthracene, 9-Ethenylanthracene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
219-486-2
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
powder
mp
61-64 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C16H12/c1-2-14-15-9-5-3-7-12(15)11-13-8-4-6-10-16(13)14/h2-11H,1H2
InChI Key
OGOYZCQQQFAGRI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 61 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3