Merck
577111
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl acrylate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14O2
CAS番号:
分子量:
262.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
λmax
251 nm
SMILES記法
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
InChI Key
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
蛍光モノマーです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
577111-1G:
577111-BULK:
577111-VAR:
577111-500MG:
試験成績書(COA)