Merck
T68020
Sigma-Aldrich
トリメリト酸無水物クロリド
98%
別名:
ベンゼン-1,2,4-トリカルボン酸 1,2-無水物 4-クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H3ClO4
CAS番号:
分子量:
210.57
Beilstein:
610823
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
66-68 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H3ClO4/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H
InChI Key
NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T68020-BULK:
T68020-500G:
T68020-5G:
T68020-VAR:
T68020-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nadia A Mohamed et al.
International journal of biological macromolecules, 132, 416-428 (2019-04-02)
Novel trimellitic anhydride isothiocyanate was successfully synthesized and utilized in various concentrations to obtain four novel cross linked chitosan hydrogels H1-H4. Three multi-walled carbon nanotube (MWCNT) biocomposites based on H1 were also prepared. Their structures were proven by elemental analysis