安全性情報
8.20138
Sigma-Aldrich
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
for synthesis
別名:
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4O5
CAS番号:
分子量:
192.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
209-008-0
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<1 Pa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
有効性
>2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
23000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1-7 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 21 g/L in H2O)
bp
240 °C/19 hPa
mp
164-168 °C
転移温度
flash point 227 °C
密度
1.487 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(=O)c2c(ccc(c2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
InChI Key
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
440.6 °F - closed cup
引火点(℃)
227 °C - closed cup