Merck
T65404
Sigma-Aldrich
2,4,6-トリヒドロキシベンズアルデヒド
≥97%
別名:
NSC 38610, フロログルシノールカルボキシアルデヒド, フロログルシンアルデヒド, ホルミルフロログルシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,100
¥19,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,100
About This Item
化学式:
(HO)3C6H2CHO
CAS番号:
分子量:
154.12
Beilstein:
2254429
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥97%
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-3,9-11H
InChI Key
BTQAJGSMXCDDAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の生物活性分子の合成に関与する反応剤です。
  • タンパク質糖化の阻害可能性を持つ2,4,6-トリクロロフェニルヒドラゾン類
  • 溶血作用およびLPSに誘導される一酸化窒素生成阻害作用を持つエスクレントシドA誘導体
  • 有機リン系神経ガスの加水分解に用いるα-求核剤
  • キサンチンオキシダーゼインヒビター
  • Non-complexes Schiff base hydrazones
  • 抗がん活性研究に用いるメチル化(±)-エピガロカテキンガラートライブラリ
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T65404-VAR:
T65404-5G:
T65404-1G:
T65404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Annelie Damerau et al.
Food chemistry, 332, 127385-127385 (2020-07-06)
A promising way of processing Baltic herring, Clupea harengus membras, is turning the fish into boneless mince. However, Baltic herring is prone to lipid oxidation, which possesses a challenge for industrial applications. The aim of this work was to study
Anna Vallverdú-Queralt et al.
Food chemistry, 199, 902-910 (2016-01-19)
In red and rosé wines, the grape anthocyanins are progressively converted to more stable pigments, including phenylpyranoanthocyanins. One-/two-dimensional NMR and UPLC-DAD-ESI-MS(n) measurements were used to monitor the synthesis of guaiacylpyranomalvidin 3-O-glucoside from malvidin 3-O-glucoside and vinylguaiacol in model solutions and
Vicente Agulló et al.
Nutrients, 13(2) (2021-01-28)
The intake of sugar-sweetened beverages has been associated with an augmented prevalence of metabolic diseases, namely, obesity, type II diabetes, and metabolic syndrome. On the other hand, nowadays, it is broadly accepted that foods and beverages rich in (poly)phenols could
Annamária Marton et al.
Anticancer research, 36(11), 5743-5750 (2016-10-30)
Constitutive activation of nuclear factor kappa-B (NFĸB) is a hallmark of various cancer types, including melanoma. Chemotherapy may further increase tumour NFĸB activity, a phenomenon that, in turn, exacerbates drug resistance. This study aimed at preliminary screening of a panel
Rachel Levy et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(6) (2019-06-20)
The loss of color pigment is an important quality factor of food products. This work aimed to systematically study, in purified model systems, the influence of anthocyanins' structure (by increasing the size of the conjugated sugar) and the presence of