Merck
T62006
Sigma-Aldrich
トリフルオロアセトアルデヒドエチルヘミアセタール
90%
別名:
1-エトキシ-2,2,2-トリフルオロエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH(OH)OCH2CH3
CAS番号:
分子量:
144.09
Beilstein:
906797
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
不純物
≤12% water
屈折率
n20/D 1.342 (lit.)
bp
104-105 °C/745 mmHg (lit.)
密度
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
InChI Key
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
不安定な気体であるトリフルオロアセトアルデヒドの代替試薬。抗真菌薬、抗腫瘍薬、化学療法剤に用いるα-トリフルオロメチル化アルコ-ルの合成に用いられます[1][2][3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T62006-25G:
T62006-BULK:
T62006-VAR:
T62006-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)