Merck
M30507
Sigma-Aldrich
ベンゾイルギ酸メチル
98%
別名:
メチルフェニルグリオキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COCOOCH3
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
1100868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
密度
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YLHXLHGIAMFFBU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M30507-BULK:
M30507-25G:
M30507-5G:
M30507-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Roman Tsaryk et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(3), 637-648 (2014-11-06)
Limitations of current treatments for intervertebral disc (IVD) degeneration have promoted interest in the development of tissue-engineering approaches. Injectable hydrogels loaded with cells can be used as a substitute material for the inner IVD part, the nucleus pulposus (NP), and