Merck
T40703
Sigma-Aldrich
o-トリルイソシアナート
≥99%
別名:
2-メチルフェニルイソシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥8,370
¥8,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥8,370
About This Item
化学式:
CH3C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
133.15
Beilstein:
507985
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.535 (lit.)
bp
185 °C (lit.)
密度
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
VAYMIYBJLRRIFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T40703-10G:
T40703-50G:
T40703-VAR:
T40703-BULK:
T40703-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lili Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1623, 461174-461174 (2020-06-09)
A new class of chitosan derivatives with an isopropylthiourea at the 2-position and various carbamates at the 3,6-positions of the glucosamine skeleton was synthesized by the selective thiocarbamoylation of the 2-amino group. The chiral stationary phases (CSPs) were then prepared