アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
106-110 °C/16 mmHg (lit.)
密度
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
isocyanate
SMILES記法
COc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI Key
FMDGXCSMDZMDHZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 6H-indolo[2,3-b]quinolines
- 1-[2-(2-furyl)-8-methyl-9-substituted-8H-pyrazolo[4,3-e]-1,2,4-triazolo[1,5-c] pyrimidin-5-yl]-3-(4-methoxyphenyl)urea
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238600-VAR:
238600-5G:
238600-25G:
238600-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック