Merck
T17000
Sigma-Aldrich
テトラヒドロキシ-1,4-キノン 水和物
99%
別名:
テトラヒドロキシ-1,4-ベンゾキノン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥12,900
¥12,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥12,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4O6 · xH2O
CAS番号:
分子量:
172.09 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,900
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].OC1=C(O)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H4O6.H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;/h7-8,11-12H;1H2
InChI Key
CJFTUKFVMMYYHH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
キサンチンオキシダーゼのエフェクター
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
T17000-BULK:
T17000-500G:
T17000-10G:
T17000-5G:
T17000-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)