Merck
SYX00218
Sigma-Aldrich
3,3-Bis(chloromethyl)oxetane
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8Cl2O
CAS番号:
分子量:
155.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
密度
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCC1(CCl)COC1
InChI
1S/C5H8Cl2O/c6-1-5(2-7)3-8-4-5/h1-4H2
InChI Key
CXURGFRDGROIKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Synthonix製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SYX00218-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)