Merck
221287
Sigma-Aldrich
硫酸マンガン(II) 一水和物
ACS reagent, ≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,510
500 G
¥14,800
¥8,510
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,510
500 G
¥14,800
About This Item
化学式:
MnSO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
169.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥98%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder
¥8,510
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
不純物
MnO4- reducers, passes test
≤0.01% insolubles
損失
10.0-12.0% loss on ignition
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.02%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
硫酸マンガン(II)一水和物は、水性溶媒中の様々なクロム酸塩、モリブデン酸塩、およびタングステン酸塩とメタセシス反応し、対応するhydrated manganese group 6 metal oxideを生成します。[1]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221287-2.5KG:
221287-5G:
221287-100G:4548173932255
221287-500G:4548173932262
221287-BULK:
221287-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Measurement of net high-affinity urea uptake in maize plants.
Zanin L, et al.
Bio-protocol, 5, e1490-e1490 (2015)
Preliminary screening of purification processes of liquor leach solutions obtained from reductive leaching of low-grade manganese ores.
Pagnanelli F, et al.
Hydrometallurgy, 71(3), 319-327 (2004)
Aqueous crystallization of manganese (II) group 6 metal oxides.
Meehae J, et al.
Chemistry of Materials, 13(2), 519-525 (2001)
Extraction and preconcentration of manganese (II) from biological fluids (water, milk and blood serum) using supported liquid membrane and membrane probe methods.
Soko L, et al.
Analytica Chimica Acta, 485(1), 25-35 (2003)
Xiaojun Yang et al.
Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho, 83(6), 474-481 (2012-06-15)
Iron is often found to be of excessive concentrations in laying hens' diets, which may cause antagonistic interactions with other minerals. This study was conducted to investigate how to supplement Zn and Mn in the diets without Fe supplementation. In