Merck
SYNF714500
Synthware four-neck round bottom flask with threaded side arm
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware F714500, 4-neck flask, multi-neck reaction flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,400
¥23,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥23,400
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass flask
four-neck (with threaded side arm)
round bottom
ジョイント
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F714500
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Round bottom, four-neck flask with standard taper outer joints and a thermometer joints. Supplied complete with a compression cap and Viton® O-ring. For insertion of thermometers or bleed tubes having an O.D. between 5.0-7.0 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)