Merck
Z561061
Sigma-Aldrich
Aldrich® four-neck round-bottom flask
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (3)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥60,200
¥60,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥60,200
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥60,200
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
four-neck (Vertical)
four-neck
round bottom flask
ジョイント
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (3)
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
All four necks are vertical in position. The fourth neck is 24/40 and is set at a 90° angle to the three vertical in-line necks. Additional flask and joint sizes are available.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)