Merck
SYNF221250
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F221250, 4-neck reaction flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
ジョイント
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F221250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.