Merck
Z137243
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 500 mL
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥40,830
¥40,830
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥40,830
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥40,830
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 6954-75
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)