Merck
SYNC221420
Synthware air reflux condenser
joint: ST/NS 14/20, L 96 mm
別名:
Synthware C221420, Glass air condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,887
¥4,887
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,887
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥4,887
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
C221420
L
96 mm
詳細
Synthware air reflux is a condenser enhancing separation through a reflux mechanism. With upper standard taper outer joint (14/20) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint. Overall length is 143 mm and length between the joints is 96 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)