Merck
509361
SGE社シリンジバルブ
Luer Lock with Luer Tip, volume 50-20000 μL, for use with any Luer lock syringe
別名:
SYRINGE PUSH BUTTON VALVE, LL/LT SYRINGE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,400
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel body
詳細
push button
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 031915
容量
50-20000 μL
適合性
for use with any Luer lock syringe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリンジ弁は、試料を貯蔵して輸送したり、注入前に試料を加圧したりするのに適しています。SGE社は、いくつかのタイプの手動シリンジ弁(小容量(2.5 μL~2.5 mL)用プッシュプルおよびプッシュボタン弁(50 μL~2 L))を用意しています。 SGE Luer Tip、Luer Lock、および取り外し可能なニードルシリンジを弁に適合させることができます。弁があるために、流体を汚染させることなくシリンジ内に保存できます。
カタログ番号509337は、取り外し可能な外径0.63 mm×5 cmのコーンチップニードルが付いたプッシュプル弁です。この弁は、25 μL~2.5 mLの取り外し可能なニードルシリンジに適合します。
カタログ番号509345はKel-F製のおすルアーロック終端が付いたプッシュプルタイプであり、25 μL~2.5 mLの取り外し可能なニードルシリンジに適合します。
カタログ番号509353 は、 Kel-F製のおすスルアーロック終端が付いたプッシュボタンタイプです。これは、取り外し可能なルアーロックや取り外し可能なニードルが付いた5 mL~2 Lのシリンジに適合します。
カタログ番号509361は、あらゆるLuer LockおよびLuer Tipシリンジ(50 μl~2 L)用のLuer Lock 弁です
Push-Button with Kel-F male Luer lock termination
アプリケーション
SGE syringe valves may be used with gas tight syringes, for introduction of samples to the gas sampling and injection system (GASIS) inlet, in an experimental study conducted for the analyses of compound-specific δD and δ13C gas mixtures using gas chromatography-oxidation/reduction-isotope ratio mass spectrometry.[1]
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mark Henning et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(14), 2269-2272 (2007-06-20)
Compound-specific deltaD and delta13C analyses of gas mixtures are useful indicators of geochemical and environmental factors. However, the relative concentrations of individual components in gas mixtures (e.g., H2, CO2, methane, ethane, propane, i-butane, n-butane) may vary over several orders of