Merck
SYNA262414
Synthware Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A262414, Distilling trap, Kjeldahl trap
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,155
¥9,155
出荷予定日2025年4月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,155
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥9,155
出荷予定日2025年4月23日
ジョイント
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A262414
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.