SM2550205
SM2550205-5EA
¥101,000
1 of 10
Sigma-Aldrich
SM75501010
SmartPor, alumina membrane
SM25501010
MP1501010
MakroPor, silicon membrane
SM60501010
Millipore
YY3009000
フィルターホルダー90 mm、ステンレス鋼
JVWP14225
PTFEメンブレンフィルター、0.1 μm孔径
GVWP04700
PVDFメンブレンフィルター、0.22 μm孔径
BR122664
BRAND® pouring ring for laboratory bottles
SM251001010
SCGPCAPRE
Millipore® Stericap™ Plus Vacuumフィルター
alumina membrane
Pore geometry: trigonal arrangement
pkg of 5 pieces
20 mm × 20 mm
50 μm
25 nm pore diameter65 nm (interpore distance)
(Pore geometry: trigonal arrangement)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Electronic Materials
Substrates & Electronic Components
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
SM2550205-5EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.