安全性情報
SM25501010
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥68,300
¥68,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥68,300
About This Item
化学式:
Al
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥68,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
alumina membrane
詳細
Pore geometry: trigonal arrangement
包装
pkg of 10 pieces
サイズ
10 mm × 10 mm
厚さ
50 μm
ポアサイズ
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
適合性
(Pore geometry: trigonal arrangement)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nano porous anodic alumina is a widely studied material used for corrosion protection of aluminum surfaces or as dielectric material in microelectronics applications. Our nano porous anodic alumina exhibits a homogeneous morphology of parallel pores which grow perpendicular to the surface with a narrow distribution of diameters and interpore spacings and possess a standard deviation of <10%. These nano porous alumina find applications, as filters, platforms for multi-functional flow-through sensors, and as templates for the fabrication of nanotubes or nanowires.
法的情報
Product of SmartMembranes-GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SM25501010-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Is the alumina membrane(SM25501010) double sided or single sided?
    1 回答
    1. This alumina membrane is double-sided.