安全性情報
SIK4711-30
Sigma-Aldrich
11-Azidoundecyltriethoxysilane
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥85,600
¥85,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥85,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H37N3O3Si
CAS番号:
分子量:
359.58
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥85,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid (colorless)
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
アプリケーション
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK4711-30-1G:
SIK4711-30-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jieming Li et al.
Nature nanotechnology, 13(8), 723-729 (2018-05-08)
Dynamic DNA nanotechnology has yielded nontrivial autonomous behaviours such as stimulus-guided locomotion, computation and programmable molecular assembly. Despite these successes, DNA-based nanomachines suffer from slow kinetics, requiring several minutes or longer to carry out a handful of operations. Here, we