Merck
SIK2106-11
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,070
1 G
¥71,610
¥25,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,070
1 G
¥71,610
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H2Br2F6
CAS番号:
分子量:
371.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥25,070
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥97%
SMILES記法
FC(F)(F)c1c(cc(c(c1)Br)C(F)(F)F)Br
InChI
1S/C8H2Br2F6/c9-5-1-3(7(11,12)13)6(10)2-4(5)8(14,15)16/h1-2H
InChI Key
ZEVVDSRCWJRHSX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK2106-11-250MG:
SIK2106-11-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)