Merck
RNI00145
Sigma-Aldrich
(2S)-2-Phenyl-2,3-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]benzothiazole
別名:
(S)-BTM
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12N2S
分子量:
252.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
C12=CC=CC=C1SC3=N[C@@H](C4=CC=CC=C4)CN23
InChI
1S/C15H12N2S/c1-2-6-11(7-3-1)12-10-17-13-8-4-5-9-14(13)18-15(17)16-12/h1-9,12H,10H2/t12-/m1/s1
InChI Key
YGCWPCVAVSIFLO-GFCCVEGCSA-N
アプリケーション
Organocatalyst for the kinetic resolution of secondary alcohols by acylation with anhydrides.
Kinetic Resolution of Secondary Alcohols Using Amidine-Based Catalysts
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diastereoselective and Enantioselective Silylation of 2-Arylcyclohexanols
Wang L, et al.
Organic Letters, 17 (10), 2408?2411-2408?2411 (2015)
資料
イソチオ尿素系有機触媒であるホモベンゾテトラミゾール(HBTM:homobenzotetramisole)の(R),(S)-エナンチオマー(R-HBTM(L511730)、S-HBTM(L511862))。
We are proud to offer the isothiourea organocatalyst homobenzotetramisole (HBTM) as part of our asymmetric catalysis portfolio in both (R) and (S) enantiomeric forms.
関連コンテンツ
The main focus of research in the Birman group is on the de novo design of asymmetric catalysts and reagents. As part of this effort, they have developed Amidine-Based Catalysts, or ABCs, and demonstrated their high enantioselectivity in many asymmetric acyl transfer reactions. The versatility, accessibility, and ease of structural modification of ABCs have attracted the interest of a number of other research groups worldwide, which has led to further expansion of their synthetic utility.