Merck
R268836
POTASSIUM 2-[DIFLUORO(2,2,3,3,4,4,5,5-OCTAFLUORO-1-PYRROLIDINYL)METHYL]-2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPANOATE
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C8F14KNO2
CAS番号:
分子量:
447.174
MDL番号: