Merck
QBD11345
Sigma-Aldrich
Hydroxy-dPEG ®12-TFP ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥46,570
1000 MG
¥109,000
¥46,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥46,570
1000 MG
¥109,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H54F4O15
分子量:
766.77
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
¥46,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O
InChI Key
IXPMNGWCAQTLHT-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Hydroxy-dPEG®₁₂-TFP ester is a hydroxy-terminated hydrophilic dPEG modifier with a TFP ester for reaction with a primary amine.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11345-100MG:
QBD11345-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)