スキップする
42002
4-マレイミド酪酸 スルホ-N-スクシンイミジル エステル ナトリウム塩
~90%
別名:
N-(γ-マレイミドブチリルオキシ)スルホスクシンイミド ナトリウム塩, スルホ-GMBS, スルホ-N-スクシンイミジル 4-マレイミドブチラート ナトリウム塩
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H11N2NaO9S
CAS番号:
分子量:
382.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
assay
~90%
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: linker
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCC(ON2C(CC(S(=O)(O[Na])=O)C2=O)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C12H12N2O9S.Na/c15-8-3-4-9(16)13(8)5-1-2-11(18)23-14-10(17)6-7(12(14)19)24(20,21)22;/h3-4,7H,1-2,5-6H2,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
ULARYIUTHAWJMU-UHFFFAOYSA-M
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
Other Notes
Reagent for amine-to-thiol cross-linking
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8942656485M3885
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
reaction suitability
reagent type: linker
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
~90%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
400
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
42002-25MG-F: + 42002-5MG-F: + 42002-VAR-F: + 42002-BULK-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
    1 回答
    1. This product is tested for purity only. The impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet to view the test performed on this product: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/327/726/42002-BULK-F.pdf.