Merck
QBD11204
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®11-azide
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥65,000
¥65,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥65,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H51BrN4O12
CAS番号:
分子量:
691.61
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥65,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C26H51BrN4O12/c27-25-26(32)29-1-3-33-5-7-35-9-11-37-13-15-39-17-19-41-21-23-43-24-22-42-20-18-40-16-14-38-12-10-36-8-6-34-4-2-30-31-28/h1-25H2,(H,29,32)
InChI Key
NCUYWFZRLBRWFD-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Bromoacetamido-dPEG®₁₁-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11204-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)