Merck
QBD11217
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®3-azide
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19BrN4O4
分子量:
339.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
官能基
azide
bromo
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC(NCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI Key
BIPRHBHFKQEZTR-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
Bromoacetamido-dPEG®₃-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry of the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11217-1000MG:
QBD11217-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)