Merck
670995
Sigma-Aldrich
2-Acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
≥98% (HPLC)
別名:
2-Acetamido-1-azido-1,2-dideoxy-β-D-glucopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14N4O5
CAS番号:
分子量:
246.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352125
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
光学活性
[α]/D -24.5±1.5°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: click chemistry
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H14N4O5/c1-3(14)10-5-7(16)6(15)4(2-13)17-8(5)11-12-9/h4-8,13,15-16H,2H2,1H3,(H,10,14)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI Key
CCZCDCDASZJFGK-FMDGEEDCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
670995-500MG:
670995-VAR:
670995-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)