Merck
QBD10594
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-MAL
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥54,400
500 MG
¥391,000
¥54,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥54,400
500 MG
¥391,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C76H122N4O29
分子量:
1555.79
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
¥54,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
InChI Key
ABMCAJWJYKSVIS-UHFFFAOYSA-N
特徴および利点
DBCO-dPEG®24-MAL can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-free "click" chemistry with the DBCO and reaction of the maleimide with a free thiol.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10594-500MG:
QBD10594-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)