Merck
QBD10593
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-MAL
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥46,600
500 MG
¥354,000
¥46,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥46,600
500 MG
¥354,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H74N4O17
分子量:
1027.16
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
¥46,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C3=C(C#CC4=C(C2)C=CC=C4)C=CC=C3)=O
InChI
1S/C52H74N4O17/c57-48(14-18-55-50(59)11-12-51(55)60)54-17-20-63-22-24-65-26-28-67-30-32-69-34-36-71-38-40-73-42-41-72-39-37-70-35-33-68-31-29-66-27-25-64-23-21-62-19-15-49(58)53-16-13-52(61)56-43-46-7-2-1-5-44(46)9-10-45-6-3-4-8-47(45)56/h1-8,11-12H,13-43
InChI Key
RSPJSRPEBGDVOY-UHFFFAOYSA-N
詳細
DBCO-dPEG®12-MAL is a versatile heterobifunctional cross-linking reagent used in strain-promoted azide-alkyne cycloaddition (SPAAC) reaction. This approach is also known as copper-free click chemistry. The presence of maleimidopropyl (MAL) functional group in the reagent forms a thiol-ether linkage with sulfhydryl groups.
特徴および利点
DBCO-dPEG®12-MAL can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-free "click" chemistry with the DBCO and reaction of the maleimide with a free thiol.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10593-25MG:
QBD10593-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)