Merck
756598
Sigma-Aldrich
ポリオキシエチレンビス(アジド)
average Mn 1,100, azide
別名:
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-ビス(2-アジドエチル)ポリエチレングリコール, PEG-ジアジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
ポリオキシエチレンビス(アジド), average Mn 1,100
形状
solid or liquid
分子量
average Mn 1,100
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
転移温度
Tm 29-35 °C
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Jan Code
756598-VAR:
756598-BULK:
756598-1G:
試験成績書(COA)