Merck
PHB00196
Sigma-Aldrich
2-Thiazolemethanamine hydrochloride (1:2)
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥25,700
¥25,700
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥25,700
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
¥25,700
出荷予定日2025年5月01日
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
[s]1c(ncc1)CN.Cl.Cl
InChI
1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-4-6-1-2-7-4;;/h1-2H,3,5H2;2*1H
InChI Key
SXOAJLQMTFZXKM-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
PHB00196-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)