Merck
739731
Sigma-Aldrich
2-アミノオキサゾール
97%
別名:
2-オキサゾールアミン, オキサゾール-2-イルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N2O
CAS番号:
分子量:
84.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
90-95 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncco1
InChI
1S/C3H4N2O/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
InChI Key
ACTKAGSPIFDCMF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
739731-BULK:
739731-500MG:
739731-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bini Mathew et al.
European journal of medicinal chemistry, 210, 112952-112952 (2020-11-04)
ALS is a rare type of progressive neurological disease with unknown etiology. It results in the gradual degeneration and death of motor neurons responsible for controlling the voluntary muscles. Identification of mutations in the superoxide dismutase (SOD) 1 gene has