Merck
PHB00104
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine hydrochloride
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥158,000
¥158,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥158,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5Cl2N3 · HCl
CAS番号:
分子量:
226.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
¥158,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
Clc1nc2c(c(n1)Cl)CNC2.Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N3.ClH/c7-5-3-1-9-2-4(3)10-6(8)11-5;/h9H,1-2H2;1H
InChI Key
HQPWDHFFMDIBDT-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY, (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY, WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
Jan Code
PHB00104-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)